Beskrivelse
Juster spændingen fra let til meget stram ved hjælp af en knap i bunden af dette værktøj. Cole-Parmer™ Aluminiumspændingsværktøj skærer bindebåndene automatisk, når forudindstillet spænding er nået. Spændingsknap har lås for at sikre gentagelig spænding, slips efter slips.
Stødsikkert værktøj absorberer alle stød. Ideel til 18 til 175 lb. kabel- eller lynlåsbindere. Ingen vridning nødvendig.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Spændingsværktøjer |
| Til brug med (udstyr) | Kabel, lynlås, aluminiumspistol, stivere |
| Materiale | Aluminium |
| Til brug med (applikation) | Aluminiumspistolen, stivere anbefales til job i store serier |
| nr. pr. pakke | 1 hv. |
| Temperaturområde (metrisk) | −40° til +85 °C |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?