Få mere at vide
Aluminum sulfide, 99+%, (metals basis)
Artikelnummer. 11357587
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11357587 5 g 5g
11347587 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11357587 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012851.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1302-81-4 | Al2S3 | 150.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1302-81-4
Molekylær formel Al2S3
Molekylvægt (g/mol) 150.14
MDL nummer MFCD00014162
InChI nøgle COOGPNLGKIHLSK-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dialuminium(3+)trisulfandiid
SMIL [Al+3].[Al+3].[S--].[S--].[S--]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum sulfide
Smeltepunkt 1100°C
Farve Gul
Fysisk form Pieces
Mængde 5 g
Analyseprocentområde >99% (Metal basis)
Formel vægt 150.16
Lugt Like rotten eggs
Følsomhed Moisture sensitive
Udseende Yellowish granular
Tæthed 2.02 g/cm3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum sulfide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.