Få mere at vide
Aluminiumsulfathydrat, TRC
Artikelnummer. 30314695
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30314695 50 g
1 options
Artikelnummer. 30314695 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA57573550G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum Sulfate (AS)
Mængde 50 g
Molekylær formel 2 Al . 3 O4 S . H2 O
Synonym Aluminum Sulfate (2:3) Hydrate, Aluminum Sulfate Hydrate, Aluminum Trisulfate Hydrate, Dialuminum Trisulfate Hydrate
InChI formel InChI=1S/2Al.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
SMIL O.[Al+3].[Al+3].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-]
IUPAC navn Dialuminum; trisulfat; Hydrate
Molekylvægt (g/mol) 360.17
Formel vægt 359.8288