Få mere at vide
Aluminiumsulfathydrat, Puriss., opfylder analytiske specifikationer. af BP, Ph. Eur., 100-110 %, 51,0-59,0 % Al2(SO4)3-basis, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15651020
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
20 kg
25 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
20kg
25kg
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15651020 6 x 1 kg Pakke med 6
15611020 1 kg 1kg
15621020 2.5 kg 2.5kg
15631020 20 kg 20kg
15641020 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15651020 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 110446X1KG
Request Bulk or Custom Format
Puriss., opfylder analytiske specifikationer fra BP, Ph. Eur., 100-110 %, 51,0-59,0 % Al2(SO4)3-basis
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-31-8
Molekylær formel Al2H36O30S3
Molekylvægt (g/mol) 666.401
InChI nøgle AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
Synonym aluminum sulfate octadecahydrate, patent alum, cake alum octadecahydrate, unii-tcs9l00g8f, dialuminum sulfate octadecahydrate, tcs9l00g8f, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
PubChem CID 22377415
ChEBI CHEBI:74779
IUPAC navn dialuminium;trisulfat;octadecahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum Sulfate Hydrate
Navn note Meets analytical specification of Ph.Eur.BP
Mængde 6 x 1 kg
Lineær formel Al2(SO4)3 · 18H2O
FN nummer UN3260
Formel vægt 342.15 (anhydrous basis)
Procent renhed 100 to 110%
Grad puriss.