Få mere at vide
Aluminiumsulfathydrat, Puriss., opfylder analytiske specifikationer. af BP, Ph. Eur., 100-110 %, 51,0-59,0 % Al2(SO4)3-basis, Honeywell Fluka™
Shop alle Honeywell Fluka produkter
Beskrivelse
- Ledende branchen i over 65 år
- Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum sulfate hydrate |
| Navn note | Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., 100-110%, 51.0-59.0% Al2(SO4)3 basis |
| CAS Max % | 100.0000% |
| Mængde | 25 kg |
| Analyseprocentområde | 100 to 110% |
| Lineær formel | Al2(SO4)3 · 18H2O |
| FN nummer | UN3260 |
| Formel vægt | 666.43 |
| Procent renhed | 100 to 110% |
| Grad | puriss. |
| Vis mere |