Få mere at vide
Aluminiumsulfathydrat, Puriss., opfylder analytiske specifikationer for BP, Ph. Eur., 100-110%, 51,0-59,0% Al2(SO4)3-basis, Solstice,
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum Sulfate Hydrate |
| Navn note | Opfylder den analytiske specifikation for Ph.Eur.BP |
| Mængde | 1 kg |
| Lineær formel | Al2(SO4)3 · 18H2O |
| FN nummer | 3260 |
| Formel vægt | 342,15 g/mol (vandfri basis) |
| Procent renhed | 100 til 110% |
| Grad | puriss. |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Aluminum sulfate hydrate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Aluminum sulfate hydrate