Få mere at vide
Aluminiumsulfathydrat ACS MP Biomedicals
Artikelnummer. 11450482 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11450482 1 kg
11430482 100 g
11440482 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11450482 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219140391
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 17927-65-0
Synonym aluminum sulfate octadecahydrate, patent alum, cake alum octadecahydrate, unii-tcs9l00g8f, dialuminum sulfate octadecahydrate, tcs9l00g8f, aluminum sulfate.18h2o, aluminum sulfate.18h2o, dialuminium sulfate octadecahydrate, aluminum sulfate-water 1/18
PubChem CID 22377415
ChEBI CHEBI:74779
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum Sulfate Hydrate
Navn note Hydrer
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 98 til 102%
Molekylær formel Al2H36O30S3
InChI nøgle AMVQGJHFDJVOOB-UHFFFAOYSA-H
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
IUPAC navn dialuminium;trisulfat;octadecahydrat
Molekylvægt (g/mol) 666.401
Formel vægt 342.15 (Vandfri)
Grad ACS-reagens