Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum Sulfate Hydrate |
| Navn note | Hydrate |
| Mængde | 100 g |
| Analyseprocentområde | 98 to 102% |
| Molekylær formel | Al2O12S3 |
| InChI nøgle | DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H |
| SMIL | [Al+3].[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
| IUPAC navn | dialuminium(3+)trisulfat |
| Molekylvægt (g/mol) | 342.13 |
| Formel vægt | 342.15 (Anhydrous) |
| Vis mere |