Få mere at vide
Aluminiumsulfathydrat, ACS, 98,0-102%
Beskrivelse
Aluminiumsulfat er en kemisk forbindelse, der almindeligvis anvendes som flokkuleringsmiddel til rensning af drikkevand og spildevandsbehandlingsanlæg, og også i papirfremstilling. Anvendes som koaguleringsmiddel ved affarvning og COD-fjernelse af sekundært gærspildevandsspildevand. Det spiller også en væsentlig rolle i fjernelse af arsen ved koagulationsproces.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum sulfate hydrate |
| pH | 3.5 |
| Fysisk form | Krystallinsk |
| Mængde | 1 kg |
| Lugt | Lugtfri |
| Tæthed | 1.61 g/mL |
| Merck Index | 14,366 |
| Opløselighedsinformation | Det er let opløseligt i alkohol og fortyndede mineralsyrer. |
| Formel vægt | 342.15 (Vandfri) |
| Procent renhed | 98,0 til 102% |
| Show More |
Safety and Handling
- Aluminum sulfate hydrate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Aluminum sulfate hydrate