Få mere at vide
Aluminum sulfate hydrate, ACS, 98.0-102%
Artikelnummer. 11383368
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383368 250 g 250g
11393368 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383368 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036294.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 17927-65-0 | Al2O12S3 | 342.13 g/mol
Aluminiumsulfat er en kemisk forbindelse, der almindeligvis anvendes som flokkuleringsmiddel til rensning af drikkevand og spildevandsbehandlingsanlæg, og også i papirfremstilling. Anvendes som koaguleringsmiddel ved affarvning og COD-fjernelse af sekundært gærspildevandsspildevand. Det spiller også en væsentlig rolle i fjernelse af arsen ved koagulationsproces.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17927-65-0
Molekylær formel Al2O12S3
Molekylvægt (g/mol) 342.13
MDL nummer MFCD00149136
InChI nøgle DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H
Synonym aluminum sulfate hydrate, dialuminum trisulfate hydrate, aluminum sulfate usp, aluminum sulfate 2:3 hydrate, alminum sulfate hydrate, aluminum sulfate usan, sulfuric acid, aluminum salt 3:2 , hydrate, 2al.3so4.h2o
PubChem CID 3080712
IUPAC navn dialuminium;trisulfat;hydrat
SMIL [Al+3].[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum sulfate hydrate
pH 3.5
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 250 g
Merck Index 14,366
Opløselighedsinformation It is slightly soluble in alcohol and dilute mineral acids.
Formel vægt 342.15 (Anhydrous)
Procent renhed 98.0 to 102%
Grad ACS
Lugt Odorless
Tæthed 1.61 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum sulfate hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.