Få mere at vide
Aluminiumsulfathydrat, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3256868
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
Artikelnummer. 11321749
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012362.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 17927-65-0 | Al2O12S3 | 342.13 g/mol
Aluminiumsulfathydrat er en kemisk forbindelse, der almindeligvis anvendes som flokkuleringsmiddel til rensning af drikkevand og spildevandsbehandlingsanlæg, og også i papirfremstilling. Anvendes som koaguleringsmiddel ved affarvning og COD-fjernelse af sekundært gærspildevandsspildevand. Det spiller også en væsentlig rolle i fjernelse af arsen ved koagulationsproces.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17927-65-0
Molekylær formel Al2O12S3
Molekylvægt (g/mol) 342.13
MDL nummer MFCD00149136
InChI nøgle DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H
Synonym aluminum sulfate hydrate, dialuminum trisulfate hydrate, aluminum sulfate usp, aluminum sulfate 2:3 hydrate, alminum sulfate hydrate, aluminum sulfate usan, sulfuric acid, aluminum salt 3:2 , hydrate, 2al.3so4.h2o
PubChem CID 3080712
IUPAC navn dialuminium(3+)trisulfat
SMIL [Al+3].[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum sulfate hydrate
Navn note hydrate
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 500 g
Analyseprocentområde >97%
Opløselighedsinformation It is slightly soluble in alcohol and dilute mineral acids.
Formel vægt 342.15 (Anhydrous)
Lugt Odorless
Udseende White crystalline
Tæthed 1.61 g/cm3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum sulfate hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i