Få mere at vide
Aluminiumsulfathydrat, 97+%
Artikelnummer. 11331749
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11331749 5 kg 5kg
11321749 500 g 500g
11311749 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11331749 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012362.A7
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 17927-65-0 | Al2O12S3 | 342,13 g/mol
Aluminiumsulfathydrat er en kemisk forbindelse, der almindeligvis anvendes som flokkuleringsmiddel til rensning af drikkevand og spildevandsbehandlingsanlæg, og også i papirfremstilling. Anvendes som koaguleringsmiddel ved affarvning og COD-fjernelse af sekundært gærspildevandsspildevand. Det spiller også en væsentlig rolle i fjernelse af arsen ved koagulationsproces.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 17927-65-0
Molekylær formel Al2O12S3
Molekylvægt (g/mol) 342.13
MDL nummer MFCD00149136
InChI nøgle DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H
Synonym aluminum sulfate hydrate, dialuminum trisulfate hydrate, aluminum sulfate usp, aluminum sulfate 2:3 hydrate, alminum sulfate hydrate, aluminum sulfate usan, sulfuric acid, aluminum salt 3:2 , hydrate, 2al.3so4.h2o
PubChem CID 3080712
IUPAC navn dialuminium(3+)trisulfat
SMIL [Al+3].[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum sulfate hydrate
Navn note Hydrate
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 5 kg
Lugt Lugtfri
Udseende Hvid krystallinsk
Analyseprocentområde >97%
Tæthed 1.61
Opløselighedsinformation Det er let opløseligt i alkohol og fortyndede mineralsyrer.
Formel vægt 342.15 (Vandfri)
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminum sulfate hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Dialuminum trisulfate hydrate