Få mere at vide
Aluminiumsulfat, vandrigt, 99,99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11495330
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495330 500 g 500g
11465330 5 g 5g
11475330 25 g 25g
11485330 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11495330 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044563.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 10043-01-3 | Al2O12S3 | 342,131 g/mol
Aluminiumsulfat virker som et flokkuleringsmiddel ved rensning af drikkevand og i spildevandsbehandlingsanlæg. Det fungerer som et bejdsemiddel i farvning, trykning, tekstiler og bruges også i papirfremstilling. Det er et vandtætningsmiddel og accelerator i beton. Desuden bruges det som et skummiddel i brandslukningsskum, fotografisk film og i fotokemikalier. Det bruges også i styptiske blyanter, smertelindring og i tandpleje til tandkødssnore.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
  • Pakket under Argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10043-01-3
Molekylær formel Al2O12S3
Molekylvægt (g/mol) 342.131
MDL nummer MFCD00003423
InChI nøgle DIZPMCHEQGEION-UHFFFAOYSA-H
Synonym aluminum sulfate, dialuminum trisulfate, aluminum sulfate 2:3, filter alum, aluminum sulphate, aluminum sulphate, dialuminum sulfate, papermaker's alum, sulfuric acid, aluminum salt 3:2
PubChem CID 24850
ChEBI CHEBI:74768
IUPAC navn dialuminium;trisulfat
SMIL [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum sulfate
Smeltepunkt 770 °C
Navn note Vandfri
pH 3.5
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Merck Index 14,366
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Let opløselig i alkohol og fortyndede mineralsyrer. Uopløseligt i ethanol.
Formel vægt 342.15
Procent renhed 99.99%
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 2.71 g/mL