Få mere at vide
Aluminiumsulfat, 18-hydrat, krystal, BAKER ANALYZED™ ACS Reagens, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum Sulfate |
| Navn note | 18-Hydrate |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 2.5 kg |
| Emballage | Poly flaske |
| Specifik vægtfylde | 1L = 1.69kg |
| Formel vægt | 666.41 |
| Grad | BAGER ANALYZED™ ACS-reagens |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Aluminium sulphate octadecahydrate
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Contain: Aluminium sulphate octadecahydrate