Få mere at vide
Aluminiumstearat, tek., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050619
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
Artikelnummer. 11333508
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039125.A1
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 637-12-7 | C54H105AlO6 | 877.41 g/mol
Aluminiumstearat bruges til vandtætning af stoffer og til fortykkelse af smøreolier. Det er involveret i fremstillingen af polyamider og termohærdende plast. Det bruges som et vandtætningsadditiv i cementer og i lysfølsomme fotografiske kompositioner. Det fungerer som geleringsmiddel til alkydmaling, som skumdæmper til olieborevæsker og som retarder for polysulfid dentale aftryksmaterialer. Desuden bruges det i fedtstoffer, smøremidler, skæremidler, kosmetik og lægemidler. Det fungerer som et fladningsmiddel, som et skumdæmpende middel i roesukker- og gærforarbejdning. Udover dette bruges den som vandafvisende sæbe til naturstensoverflader.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 637-12-7
Molekylær formel C54H105AlO6
Molekylvægt (g/mol) 877.41
MDL nummer MFCD00036389
InChI nøgle CEGOLXSVJUTHNZ-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum stearate, aluminum octadecanoate, aluminum tristearate, aluminum iii stearate, metasap xx, tribasic aluminum stearate, octadecanoic acid, aluminum salt, rofob 3, alugel 34tn
PubChem CID 12496
ChEBI CHEBI:37867
IUPAC navn aluminium; octadecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum stearate
Smeltepunkt 105°C to 115°C
Mængde 1 kg
Merck Index 14,364
Opløselighedsinformation Soluble in alkali,glycol,chlorinated hydrocarbons,petroleum,benzene,turpentine oil,mineral oil,vegetable oil,mixture of benzene,toluene and the three xylene isomers. Insoluble in water,ethanol and ether.
Formel vægt 877.42
Grad Teknisk
Fysisk form Pulver