Få mere at vide
Aluminiumstearat, tech.
Artikelnummer. 11323508
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11323508 5 kg 5kg
11333508 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11323508 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039125.A7
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2738.70 DKK
    2195.65 DKK / 5kg
    Spare 543.05 DKK
    19% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 637-12-7 | C54H105AlO6 | 877,41 g/mol
Aluminiumstearat bruges til vandtætning af stoffer og til fortykkelse af smøreolier. Det er involveret i fremstillingen af polyamider og termohærdende plast. Det bruges som et vandtætningsadditiv i cementer og i lysfølsomme fotografiske kompositioner. Det fungerer som geleringsmiddel til alkydmaling, som skumdæmper til olieborevæsker og som retarder for polysulfid dentale aftryksmaterialer. Desuden bruges det i fedtstoffer, smøremidler, skæremidler, kosmetik og lægemidler. Det fungerer som et fladningsmiddel, som et skumdæmpende middel i roesukker- og gærforarbejdning. Udover dette bruges den som vandafvisende sæbe til naturstensoverflader.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 637-12-7
Molekylær formel C54H105AlO6
Molekylvægt (g/mol) 877.41
MDL nummer MFCD00036389
InChI nøgle CEGOLXSVJUTHNZ-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum stearate, aluminum octadecanoate, aluminum tristearate, aluminum iii stearate, metasap xx, tribasic aluminum stearate, octadecanoic acid, aluminum salt, rofob 3, alugel 34tn
PubChem CID 12496
ChEBI CHEBI:37867
IUPAC navn aluminium; octadecanoat
SMIL CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum stearate
Smeltepunkt 105 °C til 115 °C
Mængde 5 kg
Merck Index 14,364
Opløselighedsinformation Opløselig i alkali, glykol, klorerede kulbrinter, petroleum, benzen, terpentinolie, mineralolie, vegetabilsk olie, blanding af benzen, toluen og de tre xylenisomerer. Uopløseligt i vand, ethanol og ether.
Formel vægt 877.42
Grad Teknisk
Fysisk form Pulver