Få mere at vide
Sputtermål af aluminium, 76,2 mm (3,0 tommer) dia. x 6,35 mm (0,250 tommer) tyk, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum sputtering target |
| Navn note | 76,2 mm (3,0 tommer) diameter x 6,35 mm (0,250 tommer) tyk |
| Mængde | 1 Ea. |
| Lugt | Lugtfri |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Procent renhed | 99.999% |