Få mere at vide
Aluminiumssputtermål, 76,2 mm (3,0 tommer) diameter x 3,18 mm (0,125 tommer) tykt, 99,999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum sputtering target |
| Navn note | 76,2 mm (3,0 tommer) diameter x 3,18 mm (0,125 tommer) tyk |
| Mængde | 1 stk. |
| Lugt | Lugtfri |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.999% |