Få mere at vide
Aluminiumssputtermål, 50,8 mm (2,0 tommer) diameter x 6,35 mm (0,250 tommer) tykt, 99,999 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11355107
Skift visning
Mængde:
1 stk.
5 Ea.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11355107 1 stk. Hver
11365107 5 Ea. Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11355107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040827.KS
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7429-90-5 | Al | 26,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-90-5
Molekylær formel Al
Molekylvægt (g/mol) 26.98
MDL nummer MFCD00134029
InChI nøgle XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC navn aluminium
SMIL [Al]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum sputtering target
Navn note 50.8mm (2.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
Mængde 1 stk.
Lugt Lugtfri
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.999%