Få mere at vide
Aluminium sputtermål, 50,8 mm (2,0 tommer) diameter x 3,18 mm (0,125 tommer) tykt, 99,999% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Magnetron sputtering kilde
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum sputtering target |
| Navn note | 50,8 mm (2,0 tommer) diameter x 3,18 mm (0,125 tommer) tyk |
| Mængde | 1 stk. |
| Lugt | Lugtfri |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99.999% |