Få mere at vide
Aluminum spheres, 7.94mm (0.31 in.) dia., 99% (metals basis), Thermo Scientific™
Mængde:
100 Pc.
25 Pc.
500 Pc.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 500
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum spheres |
| Navn note | 7.94mm (0.31 in.) dia. |
| Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde | Alloy 1100, Al:Cu; ≥99:0.12 wt% |
| Mængde | 25 Pc. |
| Form | Sphere |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Procent renhed | 99% |