Få mere at vide
Aluminiumskugler, 6,35 mm (0,25 tommer) dia., 99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11325969
Mængde:
100 Pc.
25 Pc.
500 Pc.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 25
Pakke med 500
Artikelnummer. 11325969
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042030.KN
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-90-5
Molekylær formel Al
Molekylvægt (g/mol) 26.98
MDL nummer MFCD00134029
InChI nøgle XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC navn aluminium
SMIL [Al]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum spheres
Navn note 6.35mm (0.25 in.) dia.
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Alloy 1100, Al:Cu; ≥99:0.12 wt%
Mængde 100 Pc.
Form Sphere
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99%