Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Aminohippuric acid reagent. |
| Emballage | Ampul |
| Analyt- eller komponentnavne | Alloxydine |
| Koncentration | 100μ g/ml |
| Type | Pesticide and Metabolite Standards |
| Element | Alloxydine |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Acetonitrile |
| Mængde | 1 mL |