Beskrivelse
- Glatsidet, flad bund, multifunktionel“ Utility” retter
- Oliefri og ikke-coated, ingen fane
- Fadets kontur letter stabling og dispensering
- Engangs
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 80 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Aluminium |
| Form | Flad |
| Type | Vejeskål |
| Til brug med (applikation) | Til opbevaring, dispensering, generel prøveudtagning og testning |
| Til brug med (udstyr) | Vejning, fugtprøvning, spildevandsanalyse, kemisk og farmaceutisk |
| Bredde (metrisk) | 1.7 cm |
| Dybde (metrisk) | 7.3 cm |
| Vis mere |