Få mere at vide
Korff™ Små ruller af aluminium
Artikelnummer. 10523282
Skift visning
Bredde (metrisk):
300 mm
450 mm
Oversigt:
Foliemål: 0,015 mm
Foliemål: 0,030 mm
Pakningsstørrelse:
10m
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Oversigt Pakningsstørrelse
10523282 300 mm Foliemål: 0,015 mm -
12694526 300 mm Foliemål: 0,030 mm -
10077041 300 mm Foliemål: 0,030 mm 10m
10210312 450 mm Foliemål: 0,030 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10523282 Leverandør Korff™ Leverandørnr. 60010
Spar op til 60 % på væskehåndtering
Brug rabatkode 28028
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 30-12-2026