Få mere at vide
Korff™ Små ruller af aluminium
Bredde (metrisk):
300 mm
450 mm
Oversigt:
Foliemål: 0,015 mm
Foliemål: 0,030 mm
Pakningsstørrelse:
10m
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Foliemål: 0,030 mm |
| Produkttype | Små ruller |
| Bredde (metrisk) | 450 mm |
| Materiale | Aluminium |