Få mere at vide
Korff™ Små ruller af aluminium
Artikelnummer. 10077041
Bredde (metrisk):
300 mm
450 mm
Oversigt:
Foliemål: 0,015 mm
Foliemål: 0,030 mm
Pakningsstørrelse:
10m
Artikelnummer. 10077041
Brand: Korff™ 60050