Få mere at vide
VACUUBRAND™ Aluminium Små KF-flanger med slangemundstykke
Artikelnummer. 11980082 Shop alle Vacuubrand produkter
Skift visning
Diameter (metrisk) indvendig:
10/6 mm
16/10 mm
25/10 mm
25/12 mm
25/8 mm
40/8 mm
Størrelse:
4 x 8 mm
6 x 10 mm
7 x 12 mm
10 x 15 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) indvendig Størrelse Pakningsstørrelse
11980082 25/8 mm 6 x 10 mm Hver
10738491 40/8 mm 6 x 10 mm Hver
10587801 10/6 mm 4 x 8 mm Hver
10558261 16/10 mm 7 x 12 mm Hver
10622422 25/10 mm 7 x 12 mm Hver
10672672 25/12 mm 10 x 15 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 11980082 Leverandør VACUUBRAND™ Leverandørnr. 20662512
 Begrænset vare
På lager
Vakuumsystemer med små flanger kræver passende komponenter for et ensartet tværsnit af forbindelsen fra systemet til vakuumpumpen. Vores små flangeforbindelser til membranpumper, samt elastiske forbindelseskomponenter, muliggør integration af pumpen i vakuumfordelingssystemet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) indvendig 25/8 mm
Til brug med Magnetbetjente ventiler VV og VV C
Materiale Aluminium
Samlet længde (metrisk) 4 cm
Mængde 1 stk.
Størrelse 6 x 10 mm
Type Lille KF Flange