Få mere at vide
Aluminiumsslug, 6,35 mm (0,25 tommer) diameter x 6,35 mm (0,25 tommer) længde, Puratronic™, 99,9999% (metalbasis)
Artikelnummer. 11408450
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11408450 5 g 5g
11418450 25 g 25g
11428450 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11408450 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044328.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7429-90-5 | Al | 26,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-90-5
Molekylær formel Al
Molekylvægt (g/mol) 26.98
MDL nummer MFCD00134029
InChI nøgle XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC navn aluminium
SMIL [Al]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum slug
Navn note 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Mængde 5 g
Lugt Odorless
Vægt ≈0.54g/slug
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.9999%
Grad Puratronic