Få mere at vide
Aluminum slug, 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length, Puratronic™, 99.9995% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum slug |
| Navn note | 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length |
| Mængde | 10 g |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈1.1g/slug |
| Form | Slug |
| Assay Procent Noter | (metals basis) |
| Procent renhed | 99.9995% |
| Grad | Puratronic |