Få mere at vide
Aluminiumssnegl, 6,35 mm (0,25 tommer) dia. x 12,7 mm (0,50 tommer) længde, Puratronic™ , 99,999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek
10g
250g
50g
Beskrivning
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum slug |
| Navn note | 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.50 in.) length |
| Mængde | 10 g |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈1.1g/slug |
| Form | Slug |
| Assay Procent Noter | (metals basis) |
| Procent renhed | 99.999% |
| Grad | Puratronic |
RUO– Kun brug til forskning
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering