Få mere at vide
Aluminiumsslug, 6,35 mm (0,25 tommer) diameter x 12,7 mm (0,50 tommer) længde, 99,99% (metalbasis)
Artikelnummer. 11394398
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11394398 250 g 250g
11374398 10 g 10g
11384398 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11394398 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042328.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 7429-90-5 | Al | 26,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-90-5
Molekylær formel Al
Molekylvægt (g/mol) 26.98
MDL nummer MFCD00134029
InChI nøgle XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC navn aluminium
SMIL [Al]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum slug
Navn note 6,35 mm (0,25 tommer) diameter x 12,7 mm (0,50 tommer) længde
Mængde 250 g
Lugt Lugtfri
Vægt ≈1,1 g/slug
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.99%