Få mere at vide
Aluminiumssnegl, 3,175 mm (0,125 tommer) dia x 3,175 mm (0,125 tommer) længde, Puratronic™ , 99,999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051918
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11309927
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042257.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-90-5
Molekylær formel Al
Molekylvægt (g/mol) 26.98
MDL nummer MFCD00134029
InChI nøgle XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC navn aluminium
SMIL [Al]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum slug
Navn note 3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length
Mængde 10 g
Lugt Odorless
Vægt ≈0.07g/slug
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic