Få mere at vide
Aluminiumssnegl, 3,175 mm (0,125 tommer) dia. x 6,35 mm (0,25 tommer) længde, Puratronic™ , 99,9998 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
10 g
50 g
missing translation for 'unitSize'
10g
50g
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum slug |
| Navn note | 3.175mm (0.125 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length |
| Mængde | 10 g |
| Lugt | Odorless |
| Vægt | ≈0.14g/slug |
| Form | Slug |
| Assay Procent Noter | (metals basis) |
| Procent renhed | 99.9998% |
| Grad | Puratronic |