Få mere at vide
Aluminiumssnegl, 1,98 mm (0,078 tommer) dia x 8,0 mm (0,315 tommer) længde, 99,99 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051084
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
Artikelnummer. 11364018
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040417.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Fordampning eller metallisering af kildemateriale
Fordampning eller metallisering af kildemateriale
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-90-5
Molekylær formel Al
Molekylvægt (g/mol) 26.98
MDL nummer MFCD00134029
InChI nøgle XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC navn aluminium
SMIL [Al]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum slug
Navn note 1.98mm (0.078 in.) dia. x 8.0mm (0.315 in.) length
Mængde 10 g
Lugt Odorless
Vægt ≈140pc/10g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.99%