Få mere at vide
Aluminiumsslug, 1,98 mm (0,078 tommer) diameter x 8,0 mm (0,315 tommer) længde, 99,99 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11374018
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11374018 250 g 250g
11364018 10 g 10g
11354018 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11374018 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040417.30
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Fordampning eller metallisering af kildemateriale | CAS: 7429-90-5 | Al | 26,98 g/mol
Fordampning eller metallisering af kildemateriale
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-90-5
Molekylær formel Al
Molekylvægt (g/mol) 26.98
MDL nummer MFCD00134029
InChI nøgle XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC navn aluminium
SMIL [Al]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum slug
Navn note 1,98 mm (0,078 tommer) diameter x 8,0 mm (0,315 tommer) længde
Mængde 250 g
Lugt Lugtfri
Vægt ≈140 stk. 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.99%