Få mere at vide
Eppendorf™ Udskydelig platform i aluminium til I26 og I26R shakers
Artikelnummer. 11622764
Skift visning
Til brug med (udstyr):
125 mL Erlenmeyer-kolbe dedikeret platform
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
11622764 125 mL Erlenmeyer-kolbe dedikeret platform Hver
1 options
Artikelnummer. 11622764 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. M13249905
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eppendorf Shaker-platforme fås i en bred vifte af materialer og størrelser, perfekt til stort set alle krav. Universalplatforme kan tilpasses til tusindvis af kombinationer af klemmer og andet tilbehør. Dedikerede platforme leveres komplet med en enkelt klemstørrelse forudinstalleret.
Udskydelig platform i aluminium til I26 og I26R shakers, 76 x 46 cm, kan ikke udskiftes med andre 76 x 46 cm platforme, 125 mL Erlenmeyer-kolbe dedikeret platform - Flaskekapacitet: 60
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 76 x 46 cm
Oversigt Kan ikke udskiftes med andre
Til brug med (udstyr) 125 mL Erlenmeyer-kolbe dedikeret platform