Få mere at vide
Aluminium, sølvbelagt pulver, -200 mesh, 99,9% (metalbasis), Ag 19-21 vægtprocent.
Artikelnummer. 11393908
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393908 100 g 100g
11383908 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393908 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 040340.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Ledende klæbemidler | CAS: 11145-27-0 | AlSi | 55,067 g/mol
Ledende klæbemidler
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11145-27-0
Molekylær formel AlSi
Molekylvægt (g/mol) 55.067
MDL nummer MFCD05865335
InChI nøgle CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon aluminum, aluminum-silicon alloy, al.si, aluminum silicon slug, aluminum silicon, aluminum-silane 1/1, aluminum silicon powder,-325 mesh, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 6.35mm 0.25in length, aluminum silicon slug, 12.7mm 0.5in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic
PubChem CID 9793685
IUPAC navn aluminium; silicium
SMIL [Al].[Si]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum
Navn note Sølvbelagt pulver
Mængde 100 g
Maskestørrelse −200 Mesh
Lugt Lugtfri
Vægt 1,1 g/cm3 til 1,7 g/cm3
Form Pulver
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.9%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ag 19 to 21 wt%