Få mere at vide
Aluminum Silicon slug, 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7051956
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
Artikelnummer. 11394378
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 042322.18
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 11145-30-5
Molekylær formel AlSi
Molekylvægt (g/mol) 55.067
MDL nummer MFCD00143595
InChI nøgle CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon aluminum, aluminum-silicon alloy, al.si, aluminum silicon slug, aluminum silicon, aluminum-silane 1/1, aluminum silicon powder,-325 mesh, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 6.35mm 0.25in length, aluminum silicon slug, 12.7mm 0.5in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic
PubChem CID 9793685
IUPAC navn aluminum;silicon
SMIL [Al].[Si]
Specifications
Kemisk navn eller materiale Aluminum Silicon slug
Navn note 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Al:Si; 99:1 wt%
Mængde 50 g
Lugt Odorless
Form Slug
Assay Procent Noter (metals basis)
Procent renhed 99.99%