Få mere at vide
Aluminum Silicon slug, 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.5 in.) length, Puratronic™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15433665
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15433665 25 g 25g
15443665 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15433665 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 038492.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11145-30-5
Molekylær formel AlSi
Molekylvægt (g/mol) 55.067
MDL nummer MFCD00143595
InChI nøgle CSDREXVUYHZDNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym silicon aluminum, aluminum-silicon alloy, al.si, aluminum silicon slug, aluminum silicon, aluminum-silane 1/1, aluminum silicon powder,-325 mesh, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 6.35mm 0.25in length, aluminum silicon slug, 12.7mm 0.5in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic, aluminum silicon slug, 6.35mm 0.25in dia x 12.7mm 0.5in length, puratronic
PubChem CID 9793685
IUPAC navn aluminium; silicium
SMIL [Al].[Si]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum Silicon slug
Navn note 6.35mm (0.25 in.) dia. x 12.7mm (0.5 in.) length
Gns. Mol. Wt. eller Mol. Wt. Rækkevidde Al:Si; 96.5:3.5 approximate wt%
Mængde 25 g
Form Slug
Assay Procent Noter (metalbasis)
Procent renhed 99.999%
Grad Puratronic