Få mere at vide
Aluminium-siliciumpulver, -325 mesh, 99% (metalbasis)
Beskrivelse
Aluminium Siliciumpulver er et reduktionsmiddel, som bruges til at fremstille andre kemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum |
| Farve | Sølv til grå |
| Udseende | Silver Gray powder |
| Mængde | 500 g |
| Maskestørrelse | -325 Mesh |
| Lugt | Odorless |
| Analyseprocentområde | 99% (Metals basis) |
| Form | Pulver |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |