Få mere at vide
Aluminum silicate
Artikelnummer. p-3256866
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
Artikelnummer. 11357797
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014231.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 12428-46-5 | Al2H4O9Si2 | 258.16 g/mol
Aluminiumsilikat bruges til at fremstille aluminium-silikatpolymerkomposit (PASiC), som er et uorganisk koaguleringsmiddel, der anvendes til vandbehandling. Det bruges som en katalysator til pyrolyse af risskaller til rå bio-olie, som opgraderes til superkritisk ethanol. Desuden bruges det som fyldstof i papir, gummi og i maling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 12428-46-5
Molekylær formel Al2H4O9Si2
Molekylvægt (g/mol) 258.16
MDL nummer MFCD00062311
InChI nøgle NLYAJNPCOHFWQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym kaolin, china clay, argilla, glomax, porcelain clay, bolus alba, white bole, hydrated aluminum silicate, kaolin clay slurry, alphagloss
PubChem CID 56841936
IUPAC navn oxo-oxoalumanyloxy-[oxo(oxoalumanyloxy)silyl]oxysilan;dihydrat
SMIL O.O.O=[Al]O[Si](=O)O[Si](=O)O[Al]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum silicate
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 258.16 (222.13Anhydrous)