Få mere at vide
Brady™ Aluminiumsskilt: Vandtågeapplikator - ISO 7010
Artikelnummer. 15644197
Bredde (metrisk):
100 mm
150 mm
200 mm
Højde (metrisk):
100 mm
150 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15644197
Brand: Brady™ 135954
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Skilte i overensstemmelse med ISO 7010.
  • Aluminium
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer F/F011/NT-ALU-200X200/1-B
Materiale Aluminium
Mængde 1 stk.
Højde (metrisk) 200 mm
Tykkelse 1.016 mm
Bredde (metrisk) 200 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 140 °C
Form Firkant
Sprog Global
Farve Hvid på rød