Få mere at vide
Brady™ Aluminiumsskilt: Vandtågeapplikator - ISO 7010
Bredde (metrisk):
100 mm
150 mm
200 mm
Højde (metrisk):
100 mm
150 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Aluminium
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 7010 |
| Alternativt varenummer | F/F011/NT-ALU-100X100/1-B |
| Materiale | Aluminium |
| Mængde | 1 stk. |
| Højde (metrisk) | 100 mm |
| Tykkelse | 1.016 mm |
| Bredde (metrisk) | 100 mm |
| Temperaturområde (metrisk) | -40 °C til 140 °C |
| Form | Firkant |
| Sprog | Global |
| Vis mere |