Få mere at vide
Brady™ Aluminiumsskilt: Evakueringssamlingssted - ISO 7010
Artikelnummer. p-7159753
Højde (metrisk):
400 mm
600 mm
Bredde (metrisk):
400 mm
600 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15684197
Brand: Brady™ 138853
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbedre sikkerheden på arbejdspladsen med korrekt skiltning og markeringer. Denne Brady™ aluminiumsskilt er et holdbart, klart og effektivt værktøj til at øge bevidstheden om farer på arbejdspladsen.
  • Højtydende materiale for maksimal holdbarhed
  • Tydeligt synligt og let at forstå
Tekniske data
Certificeringer/compliance ISO 7010
Alternativt varenummer E/E007/NT-ALU-400x400/1-B
Materiale Aluminium
Højde (metrisk) 400 mm
Tykkelse 1.016 mm
Bredde (metrisk) 400 mm
Temperaturområde (metrisk) -40 °C til 140 °C
Længde (metrisk) 400 mm
Form Firkant
Sprog Global
Farve Hvid på grøn