Få mere at vide
Brady™ Aluminiumsskilt: Evakueringssamlingssted - ISO 7010
Højde (metrisk):
400 mm
600 mm
Bredde (metrisk):
400 mm
600 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Højtydende materiale for maksimal holdbarhed
- Tydeligt synligt og let at forstå
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | ISO 7010 |
| Alternativt varenummer | E/E007/NT-ALU-400x400/1-B |
| Materiale | Aluminium |
| Højde (metrisk) | 400 mm |
| Tykkelse | 1.016 mm |
| Bredde (metrisk) | 400 mm |
| Temperaturområde (metrisk) | -40 °C til 140 °C |
| Længde (metrisk) | 400 mm |
| Form | Firkant |
| Sprog | Global |
| Vis mere |