Få mere at vide
Aluminum shot, nominally 9.5mm (0.375in) flattened/spherical shape, 99.99% (metals basis)
Artikelnummer. p-4408687
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 15494925
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045001.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kugleformet pellet 3/8 tommer. ±1/4 tommer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-90-5
Molekylær formel Al
Molekylvægt (g/mol) 26.98
MDL nummer MFCD00134029
InChI nøgle XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMIL [Al]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum
Farve Sølv
Udseende Solid in various forms
Mængde 500 g
Lugt Odorless
Analyseprocentområde 99.99% (Metals basis)
Form Pellet
IUPAC navn aluminium