Få mere at vide
Aluminiumsskud, nominelt 9,5 mm (0,375 tommer) fladtrykt/kugleformet, 99,99% (metalbasis)
Artikelnummer. 15404935
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15404935 1 kg -
15494925 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15404935 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 045001.A1
 Begrænset vare
På lager
Sfæroidform af pellet 3/8 tommer ±1/4 tomme | CAS: 7429-90-5 | Al | 26,98 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-90-5
Molekylær formel Al
Molekylvægt (g/mol) 26.98
MDL nummer MFCD00134029
InChI nøgle XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
SMIL [Al]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum
Farve Sølv
Udseende Fast stof i forskellige former
Tæthed 2,7 g/cm3
Mængde 1 kg
Lugt Lugtfri
Analyseprocentområde 99,99 % (metalbasis)
Form Pellet
IUPAC navn aluminium