Få mere at vide
Aluminiumsskud, ca. 4-8 mm (0,2-0,3 tommer), Puratronic™ 99,999% (metalbaseret)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum shot |
| Navn note | Skud |
| Mængde | 50 g |
| Analyseprocentområde | 99,99% (metalbasis) |
| Form | Ark |
| IUPAC navn | aluminium |
| Formel vægt | 26.98 |