Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Standard SIL G Silica Lag på Alugram™ Aluminiumsplader UV254
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Dimensioner (L x B):
10 x 20 cm
2,5 x 7,5 cm
20 x 20 cm
4 x 8 cm
5 x 10 cm
5 x 20 cm
5 x 7,5 cm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 200
Pakke med 25
Pakke med 50
Beskrivelse
Adskil ikke-flygtige blandinger med umodificerede standard silicalag til TLC (tyndtlagskromatografi). Standard SIL G Silica Lag på Alugram™ Aluminiumsplader UV254 kommer i en række forskellige størrelser.
Alugram™ Aluminiumsplader til TLC
- Forbelagte klar til brug plader
- Bredt udvalg af pladestørrelser, overfladebelægninger og bagbeklædninger
- Silica 60
- specifik overflade (BET)∼ 500 m2/g
- Gennemsnitlig porestørrelse 60Å
- Specifik porevolumen 0,75 ml/g,
- Partikelstørrelse 5 –17μ m
- Standard karakter
- Til analyseplader 0,25 mm
- Til forberedelsesplader 0,5 og 1 mm
- Til 2 mm præparative lag anvendes et lidt grovere materiale.
- Manganaktiveret zinksilikat med grøn fluorescens til kortbølget UV (254 nm)
- Specielt uorganisk fluorescerende pigment med blå fluorescens til langbølget UV (366 nm)
- Meget polymere produkter, som er stabile i næsten alle organiske opløsningsmidler og modstandsdygtige over for aggressive visualiseringsreagenser
Tekniske data
Tekniske data
| Bagside materiale | Alugram™ Aluminium |
| Partikelstørrelse | 5 til 17μ m |
| Porestørrelse | 60Å |
| Mængde | 20/Pk. |
| Type | Aluminiumsplade |
| Fluorescerende indikator | UV254 |
| Til brug med (applikation) | SIL G plader |
| Porevolumen | 0.75 mL/g |
| Sorbent | Silica 60 |
| Specifik overflade | ∼500 m2 /g |
| Vis mere |